74304
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoric acid monosodium salt
≥98% (TLC)
Sinónimos:
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dioleoyl monosodium salt, L-β,γ-Dioleoyl-α-phosphatidic acid monosodium salt, DOPA monosodium salt
About This Item
origen biológico
synthetic
Análisis
≥98% (TLC)
≥98% (as oleic acid, GC)
formulario
solid
impurezas
1.6-4.7% sodium
solubilidad
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
phospholipid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Clave InChI
JUKKLZHXFHPJSF-ZBFGHDQJSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable