Merck
73711
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl decanedioate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Decanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 10-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19F7O4
Número CAS:
Peso molecular:
480.37
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C22H19F7O4/c23-12-8-7-9-13(24)21(12)32-14(30)10-5-3-1-2-4-6-11-15(31)33-22-19(28)17(26)16(25)18(27)20(22)29/h7-9H,1-6,10-11H2
InChI key
UVKRJTSPLZDUFT-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)