Merck
73430
Luviquat Mono LS
~30% (w/w) solids basis
Sinónimos:
(Lauryl/myristyl)trimethylammonium methosulfate, Cocotrimonium Methosulfate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
cationic
form
liquid
concentration
~30 % (w/w) (solids)
Legal Information
Luviquat is a trademark of BASF SE
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)