72543
Nitr 5/AM
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Nitr 5 tetrakis(acetoxymethyl ester)
About This Item
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad
suitable for fluorescence
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C(O)c3cc4OCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C43H47N3O23/c1-25-6-8-32(44(16-39(51)66-20-60-26(2)47)17-40(52)67-21-61-27(3)48)35(12-25)58-10-11-59-36-13-30(43(55)31-14-37-38(65-24-64-37)15-34(31)46(56)57)7-9-33(36)45(18-41(53)68-22-62-28(4)49)19-42(54)69-23-63-29(5)50/h6-9,12-15,43,55H,10-11,16-24H2,1-5H3
Clave InChI
KGQNBQFELVBWSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.