66541101
STBCi275-A
Human iPS Cell Line
About This Item
origen biológico
human erythroblast
método de reprogramación
Sendai virus
descripción
age (N/A)
fabricante / nombre comercial
EBiSC™
género
N/A
modo de crecimiento
adherent (pluripotent)
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
enfermedades relevantes
Alzheimer′s disease
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
The EBiSC stem cell bank is a collection of human iPS cells available to academic and commercial researchers for use in disease modelling and other forms of stem cell research. The initial collection has been generated from a wide range of donors representing specific disease backgrounds and healthy controls. EBiSC has established many routine procedures for collecting, expanding and characterizing human iPS cell lines. The stem cell bank includes iPSC cell lines derived from neurodegenerative diseases (Alzheimer′s Disease, Parkinson′s Disease, Dementia, Motor Neuron Disease (ALS) - and Huntington′s Disease), eye and heart diseases, and lines from healthy control donors for age and sex matching.
Origen línea celular
StemBANCC
Descripción línea celular
Primary cell type: Erythroblast
Reprogramming method
Vector type: Non-integrating
Vector: Sendai virus
Is the reprogramming vector detectable: Unknown
Xeno free conditions: no
Derived under gmp: no
Available as clinical grade: no
Characterization
Microbiology / Virus Screening
HIV 1: -
HIV 2: -
Hepatitis B: -
Hepatitis C: -
Mycoplasma: Negative
Genotyping
Karyotyping
Cell line karyotype: No abnormalities detected
Karyotyping method: Molecular karyotyping by SNP array
Ligadura / enlace
Rutina de subcultivo
Passage method: Enzyme-free cell dissociation / EDTA
O2 concentration: 21%
CO2 concentration: 5%
Culture medium: mTeSR® 1
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)