66540454
EDi012-C
Human iPS Cell Line
Sinónimos:
EBiSC iPSC Line, Human iPSC, Induced Pluripotent Stem Cell Line, iPS Cell, iPSC
About This Item
origen biológico
human dermis (fibroblast)
método de reprogramación
Sendai virus
descripción
age (N/A)
fabricante / nombre comercial
EBiSC™
género
female
modo de crecimiento
adherent (pluripotent)
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
enfermedades relevantes
none
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
The EBiSC stem cell bank is a collection of human iPS cells available to academic and commercial researchers for use in disease modelling and other forms of stem cell research. The initial collection has been generated from a wide range of donors representing specific disease backgrounds and healthy controls. EBiSC has established many routine procedures for collecting, expanding and characterizing human iPS cell lines. The stem cell bank includes iPSC cell lines derived from neurodegenerative diseases (Alzheimer′s Disease, Parkinson′s Disease, Dementia, Motor Neuron Disease (ALS) - and Huntington′s Disease), eye and heart diseases, and lines from healthy control donors for age and sex matching.
Origen línea celular
University of Edinburgh
Descripción línea celular
Primary cell type: Fibroblast of dermis
Reprogramming method
Vector type: Non-integrating
Vector: Sendai virus
Gene list:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Is the reprogramming vector detectable: Unknown
Other:From the same donor: EDi012-A, EDi012-B
Characterization
Analysis of Undifferentiated Cells
Marker expression: TRA 1-60(+) SSEA-4(+)SSEA-1(-)POU5F1 (OCT-4)(+)
Microbiology / Virus Screening
HIV 1: Negative
HIV 2: Not done
Hepatitis B: Negative
Hepatitis C: Negative
Mycoplasma: -
Genotyping
Karyotyping
Passage number: 22
Cell line karyotype: No autosomal or sex chromosome aneuploidies detected
Karyotyping method: BACs-on-Beads
Ligadura / enlace
Rutina de subcultivo
Passage method: Enzyme-free cell dissociation / EDTA
O2 concentration: 20%
CO2 concentration: 5%
Culture medium: Essential E8®
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)