64719
2-Methoxyethanol
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Ethylene glycol monomethyl ether, Methyl glycol
About This Item
Productos recomendados
grado
for amino acid analysis
densidad de vapor
2.62 (vs air)
presión de vapor
6.17 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
548 °F
contiene
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
lim. expl.
24.5 %
impurezas
≤0.002% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
residuo de evap.
≤0.003%
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
in accordance for suitability for amino acid analysis (as solvent for ninhydrin dyeing reagent)
cadena SMILES
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Immune system, thymus
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup