64054W
Midas® Vessels and Lids
Reagent containers for Midas® III-Plus Automated Stainer
Sinónimos:
Stainer
About This Item
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Reagent containers for MIDAS® Automated Stainer
Componentes
Vessels and Lids to hold stain - 300 mL fill.
See-thru fill marks 50 mL, 75 mL, and 300 mL
See-thru fill marks 50 mL, 75 mL, and 300 mL
Información legal
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)