Merck
62612
Sigma-Aldrich
Lithium sulfate monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Lithium sulfate (Li2SO4) monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Li2SO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
127.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Línea del producto
BioUltra
Análisis
≥99.0% (T)
formulario
solid
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
cadena SMILES
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clave InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
  • Crystallographic studies in molecular biology: Lithium sulfate monohydrate is crucial in the preparation of crystal structures for biochemical assays, facilitating the deciphering of complex biological structures such as the novel NEIL1 nanobody, which has significant implications for genetic research and pharmaceutical applications (Thompson et al., 2023).
  • Enhanced nuclear magnetic resonance spectroscopy: Utilized in multiple-quantum magic-angle spinning spectroscopy, lithium sulfate monohydrate improves the resolution and quality of NMR studies. This application is vital for advancing molecular characterization techniques used in pharmaceutical synthesis and material science research (Rovnyak et al., 2003).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable