Merck
59900C
SAFC
Agua
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Water
About This Item
Fórmula lineal:
H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
descripción
for research or for further manufacturing use
meets criteria for WFI, endotoxin < 0.25 EU/mL
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets all USP and EP criteria for Water for Injection (WFI). It has undergone purification via activated carbon, reverse osmosis, deionization, ultraviolet disinfection, and distillation. For use in the preparation of cell culture media, and cell suspension and washing solutions.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Siyu Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 120, 193-197 (2015-06-19)
A total of 120 children (58 males and 62 females) between the ages of 2 and 17 years were randomly selected from Wuhan City and Wufeng County in Hubei Province, China. We gathered hand SD samples from these children using