Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
234.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
220399
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 360 nm; λem ~450 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
OOGKDHCQSZAEQI-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as pH-indicator
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?