Merck
55496
Hydroxyapatite
′high resolution′
Sinónimos:
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
3Ca3(PO4)2 · Ca(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
502.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-145-7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
capacity
≥1.2 mg/g, dry material binding capacity (DNA), ≥15 mg/g, dry material binding capacity (BSA)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Other Notes
DNA purification; Analysis of DNA damage; Stabilization of double-standard DNA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyapatite
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)