Documentos
52001-027
Sigma-Aldrich
DNAstable® Blood LD
10 mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
grado
for molecular biology
formulario
dry
temp. de almacenamiento
room temp
Envase
1 bottle
Forma física
10 mL screw cap bottle, DNAstable Blood LD Handbook
Información legal
DNAstable is a registered trademark of Biomatrica
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable