Merck
51963
Esterase from Bacillus subtilis
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.8 U/mg
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-773-7
NACRES:
NA.54
Número CE:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥0.8 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Esterase from Bacillus subtilis is used in protein engineering research and is utilized to study the kinetic resolution of acetates of arylaliphatic tertiary alcohols.
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol 4-nitrophenyl-L-acetate per minute at pH 7.5 and 30°C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)