Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
183.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98.0% (TLC)
SMILES string
Cl.C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI key
SHSBWMUIVLOMIL-NQZVPSPJSA-N
Biochem/physiol Actions
Deoxyfuconojirimycin is a specific and competitive inhibitor of human liver α-L -fucosidase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?