Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
300.26
EC Number:
207-492-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75290
Beilstein/REAXYS Number:
93039
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
concentration
≥40% (UV)
mp
140 °C
λmax
425-435 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2c(OCC3(O)CC4=CC(=O)C(O)=CC4=C23)c1O
InChI
1S/C16H12O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,17,19-21H,5-6H2
InChI key
HLUCICHZHWJHLL-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?