Saltar a
51227
Sulfato de dextrano sodium salt
Mw 7,000-20,000
Sinónimos:
Dextran Sulfate Sodium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
122,00 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
432,00 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1410,00 €
1057,50 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mol wt
Mw 7,000-20,000
loss
≤10% loss on drying
color
white
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
room temp
General description
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Application
Dextran sulfate is routinely used for the selective precipitation of lipoproteins, probe hybridization membrane-immobilized DNA, the release of DNA from DNA-histone complexes, and the inhibition of RNA binding to ribosomes.
Biochem/physiol Actions
Dextran sulfate inhibits the replication of the human immunodeficiency virus by preventing the adsorption of the virus into host cells. [1]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7502767578RES2029D-A7
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
useful pH range
6.0-8.0 (10 g/L)
useful pH range
6.0-8.0 (10 g/L)
useful pH range
-
color
white
color
colorless
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de dextrano sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)