51035
Fluorescent orange 547
suitable for fluorescence
About This Item
Ensayo
≥90% (HPCE)
Formulario
solid
fluorescencia
λex 548 nm; λem 567 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CCN1c2ccc(cc2C(C)(CCCC(O)=O)/C1=C\C=C\C3=[N+](CC)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C30H36N2O8S2.Na/c1-6-31-24-15-13-20(41(35,36)37)18-22(24)29(3,4)26(31)10-8-11-27-30(5,17-9-12-28(33)34)23-19-21(42(38,39)40)14-16-25(23)32(27)7-2;/h8,10-11,13-16,18-19H,6-7,9,12,17H2,1-5H3,(H2-,33,34,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
Clave InChI
CKNWOULQMNPCPW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)