49927
Glycerol-Gelatine
for mounting (histochemical slides)
About This Item
grado
for mounting (histochemical slides)
composición
gelatin from porcine skin, 88.7 g/L
glycerol, 554 mL/L
phenol, 10.8 g/L
fluorescencia
λex 200-600; λem 300-800 nm (corresponds)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter