Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 465,00 € |
Acerca de este artículo
465,00 €
Nombre del producto
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤6% water
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
suitability
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H13N3O7.H3N/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15(21)22)7(5-6)11(17)18;/h1,3,5,8H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20);1H3/t8-;/m0./s1
InChI key
GFABNNMTRVBLPZ-QRPNPIFTSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green | solubility water: 5 mg/mL, clear, yellow | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow | solubility formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| suitability suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test | suitability - | suitability suitable as substrate for β-glucuronidase test | suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?