Merck
49511
Chromeon 642-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
form
solid
fluorescence
λex 642 nm; λem 665 nm in PBS
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
Application
Streptavidin-Chromeon 642 is used to label biotin-conjugated (biotinylated) molecules and biotin derivatized surfaces in a wide variety of immunofluorescence applications such as immunochemistry and histochemistry. Streptavidin- Chromeon 642 may be used in the development of bioassay devices such as Lab-on-a-chip (LoC) systems and microarrays.
Other Notes
1 vial contains 1 mg pigment in 1 mL phosphate buffered saline pH 7.2, sodium azide 15 mmol/L
Legal Information
Licensed from Chromeon GmbH, Regensburg, Germany. Only for R&D use, reselling or repackaging not allowed. Use in any fluorescent lifetime assays requires a separate license.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)