Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 219,00 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 822,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7Na3O7
Peso molecular:
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleimpurities
≤15.0% water
Quality Segment
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c8-4(9)1-2-7(14,6(12)13)3-5(10)11;;;/h14H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
SNTBDRNHMPWDFS-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium (±)-homocitrate tribasic may be used in studies of formation and function of the iron-molybdenum cofactor (FeMo-co) which contains 7Fe, 9S, Mo, R-homocitrate. FeMo-co is essential for nitrogen fixation by nitrogenous organisms.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤15.0% water | impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.04% free alkali (as NaOH), ≤0.06% free acid (as C6H8O7) | impurities 11-13% water (KFT) |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?