Acerca de este artículo
fluorescence
λex 588 nm; λem 609 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCCNS(=O)(=O)c1ccc(c(c1)S([O-])(=O)=O)C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C34H37N3O8S4/c1-47(38,39)46-17-12-35-48(40,41)23-10-11-24(29(20-23)49(42,43)44)30-27-18-21-6-2-13-36-15-4-8-25(31(21)36)33(27)45-34-26-9-5-16-37-14-3-7-22(32(26)37)19-28(30)34/h10-11,18-20,35H,2-9,12-17H2,1H3
InChI key
DHYGLLUUGIYOPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?