44700
Octadecylphosphophosphoniumcholine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Octadecyl-[2-(trimethylphosphonio)-ethyl]-phosphat
About This Item
Ensayo
≥98.0% (TLC)
tipo de lípido
phospholipids
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[P+](C)(C)C
InChI
1S/C23H50O4P2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26-29(24,25)27-22-23-28(2,3)4/h5-23H2,1-4H3
Clave InChI
LKRUUBNORFYVBG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)