Merck
44015
Sigma-Aldrich
Quitosano
Mw 218 kDa
Sinónimos:
Poli(D-glucosamina), Quitina desacetilada
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
mol peso
Mw 218 kDa
Nivel de calidad
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
Clave InChI
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Aplicación
Forma geles con aniones multivalentes. Produce disoluciones transparentes que se secan en láminas fuertes y transparentes.
Características y beneficios
Polielectrólito biocompatible, antibacteriano y ecológico con una variedad de aplicaciones entre ellas, el tratamiento del agua, la cromatografía, los aditivos para cosméticos, el tratamiento textil para actividad antimicrobiana, fibras nuevas para textiles, papeles fotográficos, películas biodegradables, productos biomédicos e implantes de microcápsulas para la liberación controlada en la administración de medicamentos.
Otras notas
Deacetylation ≥ 75 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable