Merck
43951
Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-glucoside, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol 3-glucoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O11
Número CAS:
Peso molecular:
448.38
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Biochem/physiol Actions
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats. The glucoside was not tested.
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats.The glucoside was not tested.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)