Saltar al contenido
4390733
iTRAQ® Reagent - 8PLEX 25U Bulk Pack
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352204
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
General description
Includes 8 tubes. Each tube contains 25 units of an individual 8-plex reagent. This kit contains the reagents in the equivalent Sciex iChemistry® product number 4393528.
Analysis Note
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents 8-plex Kit, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
Legal Information
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)