Documentos clave
4370280
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Plasma
Seleccione un Tamaño
1 KIT
1760,00 €
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
1760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Contains sufficient reaction solutions and iTRAQ® Reagents 114, 115, 116 and 117 for 8 duplex or four 4-plex experiments based on 50 μg of protein per sample.
Aplicación
This iTRAQ application kit for plasma provides iTRAQ reagents and protocol targeted specifically for plasma workflows. Cysteine blocking reagent is not included. Trypsin is sold separately.
Nota de análisis
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma, please visit this Protocol link.
Información legal
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)