Acerca de este artículo
form
liquid
pH
5.5±0.2 ( in neat)
density
1.20 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?