Merck
43295
Sigma-Aldrich
1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-6-phenylhexatriene
for time-resolved fluorescence anisotropy and polarized fluorescence measurements
Sinónimos:
4′-(Dimethylamino)diphenylhexatriene, DMA-DPH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21N
Número de CAS:
Peso molecular:
275.39
Beilstein:
2940918
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
Análisis
≥80.0% (HPLC)
formulario
solid
mp
198-200 °C (lit.)
fluorescencia
λex 332 nm; λem 520 nm±10 nm in methanol
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\C=C\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C20H21N/c1-21(2)20-16-14-19(15-17-20)13-7-4-3-6-10-18-11-8-5-9-12-18/h3-17H,1-2H3/b4-3+,10-6+,13-7+
Clave InChI
QNBRWGUCMQGGDA-YPXUENLVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable