431R-1
Islet-1 (EP283) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EP283, monoclonal
descripción
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
bottle of 1.0 mL predilute (431R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (431R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (431R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (431R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (431R-16)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque™
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... ISL1(3670)
Descripción general
Calidad
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable