Merck
41593
2-Ethoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
α-Ethoxy-2-naphthaleneacetonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
211.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
SMILES string
CCOC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H13NO/c1-2-16-14(10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9,14H,2H2,1H3
InChI key
SERAXWXRCADJHK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile is a fluorogenic substrate for use in cytochrome P450 assays.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
David S Wishart
Drugs in R&D, 8(6), 349-362 (2007-10-30)
Drug development is an intrinsically risky business. Like a high stakes poker game the entry costs are high and the probability of winning is low. Indeed, only a tiny percentage of lead compounds ever reach US FDA approval. At any
Alexander Zawaira et al.
Current drug metabolism, 12(7), 684-700 (2011-07-12)
The original map of mammalian cytochrome P450 (CYP450) residues involved in substrate recognition was prepared for the CYP2 family by Gotoh in 1992 by manual alignment of mammalian CYP450 residues with substrate recognition site (SRS) residues manually delimited from a
Alexander Zawaira et al.
Pharmacogenetics and genomics, 18(6), 467-476 (2008-05-23)
We have used maximum-likelihood models of codon substitution to investigate the role of adaptive evolution in the evolution of cytochrome P450 (CYP) sequences. Evidence for the operation of adaptive evolution in the evolution of rat CYP2C, rabbit CYP2C, rat CYP2D
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
667021-1G04061837582745
667021-5G04061832734590