Documentos
411F-500
Sigma-Aldrich
Chondrocyte Growth Medium without FBS (500 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All-in-one ready-to-use media
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable