Merck
38739
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
quality
low sulfate content
mol wt
Mw ~10,000
composition
sulfur content, 8-13%
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
General description
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Application
Dextran sulfate is routinely used for the selective precipitation of lipoproteins, probe hybridization membrane-immobilized DNA, the release of DNA from DNA-histone complexes, and the inhibition of RNA binding to ribosomes.
Preparation Note
Sigma dextrans are derived from Leuconostoc mesenteroides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)