Saltar a
3399B
BIOEAZE Polyethylene (PE) Bag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Designed for use with Quick Connect Applications, Double Polybagged
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pkg of 1 bags
volume
10 L , 10000 mL
General description
Configured with:
Port P1: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Male Quick Connect with Cap
Port P2: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Female Quick Connect with Cap
Port P3: 1 Medicinal Port
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)