Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
EC Number:
218-131-9
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
958430
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
mp
143-146 °C (lit.)
λmax
≤388 nm (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI key
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Orange G
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?