26740
Colesterol
from lanolin, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesten-3β-ol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
lanolin
Análisis
≥95.0% (GC)
formulario
powder with small lumps
actividad óptica
[α]20/D −36±2°, c = 2% in dioxane
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
147-150 °C
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Información sobre el gen
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable