Merck
253014
3-Aminobenzamide
97%
Sinónimos:
3-AB, 3-ABA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-586-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
97%
mp
115-116 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp1(11545)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)