Merck
2501S
BIOEAZE EZ Top and Aseptic Connecting Devices
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Designed to Aseptically Transfer of Liquids into or from Bottles by Quick Connects
sterility
sterile; γ-irradiated
General description
Fits 500 mL or 1 L Bottle with 082 Clear C-Flex® Stopper with 38 mm Cap with 1 x 2 ft. length of 3/16" x 3/8" Clear 082 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Female Polycarbonate Quick Connect with Cap
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)