249R-2
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
300
500
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EP1, monoclonal
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparación
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Información legal
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)