240R-1
COX-2 (SP21) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP21, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (240R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (240R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (240R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (240R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (240R-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque™
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotipo
IgG
control
colon carcinoma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic
Información sobre el gen
human ... PTGS2(5743)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable