Merck
19056
2-Methoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
Sinónimos:
α-Methoxy-2-naphthaleneacetonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
197.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
fluorescence
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
SMILES string
COC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-13(9-14)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8,13H,1H3
InChI key
JDVRUILJVSKUFH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)