Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H38O10S
Número CAS:
Peso molecular:
470.57
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥99.0% (TLC)
mol wt
470.57 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
5-8 (1 % (w/v) in H2O)
λ
1 % (w/v) in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.20, λ: 280 nm Amax: ≤0.15
SMILES string
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-31-20-17(27)15(25)18(12(10-22)29-20)30-19-16(26)14(24)13(23)11(9-21)28-19/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
InChI key
JHBBNAKIOKQRJS-NQXZFOFXSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?