Saltar a
151D-250
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium (250ml)
Sinónimos:
Differentiation Medium
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
98,70 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
98,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R151D-250311D-250CN151D-250
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)