14390C
Cellvento® 4CHO-C Cloning Medium
Animal- component free, chemically defined
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Línea del producto
Cellvento®
formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
componentes
L-glutamine: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Envase
Componentes
Precaución
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Contenido relacionado
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.