133M-1
CD33 (PWS44) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PWS44, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (133M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (133M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (133M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (133M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (133M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque™
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20-1:80
isotipo
IgG2b
control
acute myeloid leukemia with monocytic
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
membranous
Información sobre el gen
human ... CD33(945)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
IVD | IVD | IVD | RUO |
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable