Saltar al contenido
12827
Sodium benzoxazole-2-sulfonate
purum p.a., derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Benzoxazole-2-sulfonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
221.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), purum p.a.
assay
≥95.0% (HPLC)
impurities
≤2% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1nc2ccccc2o1
Other Notes
Derivatizing agent for the UV or fluorometric determination of prim. or sec. amines and amino acids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)