Merck
12203C
Suero fetal bovino
New Zealand origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Suero, sueros
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Biological source:
bovine fetus
Origin:
New Zealand origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Premier
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
FBS sourced from New Zealand is used in a broad range of cell culture applications. FBS provides many non-defined growth promoting and survival enhancing factor to cells in culture.
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Other Notes
(Formerly product number F4922)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suero fetal bovino
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)