Saltar a
114-500
Endothelial Cell Serum-Free, Growth Factor-Free Medium (500 ml)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
146,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
A proprietary medium developed to induce morphological differentiation of CADMEC in Attachment Factor Solution coated tissue culture ware in 50% confluent culture. This medium induces CADMEC to form cord-like structures in 48 hours. These differentiated cells will resume their cobblestone morphology when switched back to CADMEC Growth Medium. It is supplemented with defined components to allow angiogenesis studies on the Attachment Factor-coated tissue culture ware without the interference of undefined components in Matrigel.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Legal Information
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
114PR-500113-500113PR-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)