107M-2
CD7 (MRQ-56) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRQ-56, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (107M-24)
vial of 0.5 mL concentrate (107M-25)
bottle of 1.0 mL predilute (107M-27)
vial of 1.0 mL concentrate (107M-26)
bottle of 7.0 mL predilute (107M-28)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque™
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotipo
IgG1
control
lymph node, peripheral T-cell lymphoma, tonsil
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
membranous
Información sobre el gen
human ... CD7(924)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable